Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-kassetter (pH 9)
Produktkod. 12201218 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
1 g/6 ml, pk. av 30, pH9
2 g/12 ml, pk. av 20, pH9
20 g/60 ml, pk. av 10, pH 9
200 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9
4 g/25 ml, pk. av 15, pH 9
500 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9
500 mg/6 ml, pk. av 30, pH9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12201218 500 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9 Paket med 50
12201178 500 mg/6 ml, pk. av 30, pH9 Paket med 30
12201198 200 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9 Paket med 50
12201138 2 g/12 ml, pk. av 20, pH9 Paket med 20
12201098 20 g/60 ml, pk. av 10, pH 9 Paket med 10
12201158 1 g/6 ml, pk. av 30, pH9 Paket med 30
12201118 4 g/25 ml, pk. av 15, pH 9 Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12201218 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6010950039
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
En snabb och effektiv provberedningsteknik för att avlägsna fosfolipider från biologiska matriser.
Tillhandahålla en snabb och effektiv provberedningsteknik för avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE cartrides (pH9) behandlar provberedning av biologiska matriser via ett enkelt, effektivt och effektivt protokoll. Fokus ligger på att avlägsna störande fosfolipider som orsakar ett antal problem för slutpunktsanalys.
SLE erbjuder ett antal fördelar jämfört med befintliga provberedningstekniker såsom flytande/vätskeextraktion (LLE) och proteinutfällningstekniker för att hantera biologiska matriser. Jämfört med LLE erbjuder SLE större reproducerbarhet och återvinning, lägre krav på lösningsmedel och förhindrar emulgering som ofta är förknippad med LLE-tekniken. Det lämpar sig också för full automatisering vilket inte är möjligt via LLE. SLE ger förbättrad renhet av provextrakt och tillhörande ökning av känslighet jämfört med proteinutfällningstekniker som inte kan avlägsna fosfolipider.
  • Enkelt, lättanvänt protokoll
  • Avlägsnande av fosfolipider
  • Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 500 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlad diatomit
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Paket om 50