Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-plattor (pH 7)
Produktkod. 12200829 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
200 mg
300 mg
400 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt unitSize
12200829 300 mg Varje
12200869 500 mg Varje
11899123 200 mg Varje
12200849 400 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12200829 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6010930027W
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En snabb och effektiv provberedningsteknik för att avlägsna fosfolipider från biologiska matriser.
Tillhandahålla en snabb och effektiv provberedningsteknik för avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE-plattor (pH 7) behandlar provberedning av biologiska matriser via ett enkelt, effektivt och effektivt protokoll. Fokus ligger på att avlägsna störande fosfolipider som orsakar ett antal problem för slutpunktsanalys.
SLE erbjuder ett antal fördelar jämfört med befintliga provberedningstekniker såsom flytande/vätskeextraktion (LLE) och proteinutfällningstekniker för att hantera biologiska matriser. Jämfört med LLE erbjuder SLE större reproducerbarhet och återvinning, lägre krav på lösningsmedel och förhindrar emulgering som ofta är förknippad med LLE-tekniken. Det lämpar sig också för full automatisering vilket inte är möjligt via LLE. SLE ger förbättrad renhet av provextrakt och tillhörande ökning av känslighet jämfört med proteinutfällningstekniker som inte kan avlägsna fosfolipider.
  • Enkelt, lättanvänt protokoll
  • Avlägsnande av fosfolipider
  • Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 300 mg/2 ml brunn, 96 brunnars platta pH7
Sängvikt 300 mg
För användning med (applikation) Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlad diatomit
Typ SLE-platta
Volym (metrisk) 2 mL
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.