Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE Plates (pH 9)
Produktkod. 12200859 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
200 mg
400 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt unitSize
12200859 400 mg Varje
12200819 200 mg Varje
12200879 500 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12200859 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6010940029W
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En snabb och effektiv provberedningsteknik för att avlägsna fosfolipider från biologiska matriser.
Provide a fast and effective sample preparation technique for removal of phospholipids from biological matrices with Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE plates (pH 9) deals with sample preparation of biological matrices via a simple, efficient and an effective protcol. The focus being the removal of interfering phospholipids which cause a number of issues for end point analysis.
SLE erbjuder ett antal fördelar jämfört med befintliga provberedningstekniker såsom flytande/vätskeextraktion (LLE) och proteinutfällningstekniker för att hantera biologiska matriser. Jämfört med LLE erbjuder SLE större reproducerbarhet och återvinning, lägre krav på lösningsmedel och förhindrar emulgering som ofta är förknippad med LLE-tekniken. Det lämpar sig också för full automatisering vilket inte är möjligt via LLE. SLE ger förbättrad renhet av provextrakt och tillhörande ökning av känslighet jämfört med proteinutfällningstekniker som inte kan avlägsna fosfolipider.
  • Enkelt, lättanvänt protokoll
  • Avlägsnande av fosfolipider
  • Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 400 mg/2 mL well, 96 well plate pH9
Sängvikt 400 mg
För användning med (applikation) Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlad diatomit
Typ SLE-platta
Volym (metrisk) 2 mL