Beskrivning
Tillhandahålla en snabb och effektiv provberedningsteknik för borttagning av fosfolipider från biologiska matriser med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE-plattor (pH 9) hanterar provberedning av biologiska matriser via en enkel, effektiv och effektiv protcol. Fokus ligger på borttagning av störande fosfolipider som orsakar flera problem vid slutpunktsanalys.
- Enkelt, lättanvänt protokoll
- Avlägsnande av fosfolipider
- Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 500 mg/2 ml brunn, 96 brunnsplattor pH9 |
| Sängvikt | 500 mg |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Specialbehandlad diatomit |
| Typ | SLE-platta |
| Volym (metrisk) | 2 mL |