Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE Plates (pH 9)
Produktkod. p-6226631 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
200 mg
400 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12200859
Brand: Thermo Scientific™ 6010940029W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En snabb och effektiv provberedningsteknik för att avlägsna fosfolipider från biologiska matriser.
Provide a fast and effective sample preparation technique for removal of phospholipids from biological matrices with Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE plates (pH 9) deals with sample preparation of biological matrices via a simple, efficient and an effective protcol. The focus being the removal of interfering phospholipids which cause a number of issues for end point analysis.
SLE erbjuder ett antal fördelar jämfört med befintliga provberedningstekniker såsom flytande/vätskeextraktion (LLE) och proteinutfällningstekniker för att hantera biologiska matriser. Jämfört med LLE erbjuder SLE större reproducerbarhet och återvinning, lägre krav på lösningsmedel och förhindrar emulgering som ofta är förknippad med LLE-tekniken. Det lämpar sig också för full automatisering vilket inte är möjligt via LLE. SLE ger förbättrad renhet av provextrakt och tillhörande ökning av känslighet jämfört med proteinutfällningstekniker som inte kan avlägsna fosfolipider.
  • Enkelt, lättanvänt protokoll
  • Avlägsnande av fosfolipider
  • Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 400 mg/2 mL well, 96 well plate pH9
Sängvikt 400 mg
För användning med (applikation) Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlad diatomit
Typ SLE-platta
Volym (metrisk) 2 mL