Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-kassetter (pH 7)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Tillhandahålla en snabb och effektiv provberedningsteknik för avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE-patroner (pH 7) hanterar provberedning av biologiska matriser via ett enkelt, effektivt och effektivt protokoll. Fokus ligger på att avlägsna störande fosfolipider som orsakar ett antal problem för slutpunktsanalys.
- Enkelt, lättanvänt protokoll
- Avlägsnande av fosfolipider
- Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2 g/12 ml, pk. av 20, pH7 |
| Sängvikt | 2000 mg |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Specialbehandlad diatomit |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 12 mL |
| Kvantitet | Paket med 20 |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.