Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-kassetter (pH 7)
Produktkod. 12201148 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
1 g/6 ml, pk. av 30, pH7
2 g/12 ml, pk. av 20, pH7
20 g/60 ml, pk. av 10, pH 7
200 mg/3 ml, pk. av 50, pH 7
4 g/25 ml, pk. av 15, pH 7
500 mg/3 ml, pk. av 50, pH 7
500 mg/6 ml, pk. av 30, pH 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
12201148 1 g/6 ml, pk. av 30, pH7 Paket med 30
12201088 20 g/60 ml, pk. av 10, pH 7 Paket med 10
12201128 2 g/12 ml, pk. av 20, pH7 Paket med 20
12201188 200 mg/3 ml, pk. av 50, pH 7 Paket med 50
12201108 4 g/25 ml, pk. av 15, pH 7 Paket med 15
12201208 500 mg/3 ml, pk. av 50, pH 7 Paket med 50
12201168 500 mg/6 ml, pk. av 30, pH 7 Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12201148 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60109100067
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En snabb och effektiv provberedningsteknik för att avlägsna fosfolipider från biologiska matriser.
Tillhandahålla en snabb och effektiv provberedningsteknik för avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE-patroner (pH 7) hanterar provberedning av biologiska matriser via ett enkelt, effektivt och effektivt protokoll. Fokus ligger på att avlägsna störande fosfolipider som orsakar ett antal problem för slutpunktsanalys.
SLE erbjuder ett antal fördelar jämfört med befintliga provberedningstekniker såsom flytande/vätskeextraktion (LLE) och proteinutfällningstekniker för att hantera biologiska matriser. Jämfört med LLE erbjuder SLE större reproducerbarhet och återvinning, lägre krav på lösningsmedel och förhindrar emulgering som ofta är förknippad med LLE-tekniken. Det lämpar sig också för full automatisering vilket inte är möjligt via LLE. SLE ger förbättrad renhet av provextrakt och tillhörande ökning av känslighet jämfört med proteinutfällningstekniker som inte kan avlägsna fosfolipider.
  • Enkelt, lättanvänt protokoll
  • Avlägsnande av fosfolipider
  • Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 g/6 ml, pk. av 30, pH7
Sängvikt 1000 mg
För användning med (applikation) Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlad diatomit
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 6 mL
Kvantitet Paket om 30
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.