Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) tillbehör, tomma brunnar
Produktkod. 10772527 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Tomma brunnar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10772527 Tomma brunnar Paket med 100
1 options
Produktkod. 10772527 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60300318
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Dessa tomma 1mL brunnar används med Thermo Scientific™ HyperSep 96-brunnars plattapplikationer.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep Tomma 1mL brunnar används i HyperSep 96-brunnars plattapplikationer. De finns i frittade eller fritfria konfigurationer, i förpackningar om 100 st.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) HyperSep-96 Produkter och kompatibla grenrör
Produktlinje HyperSep
Typ Tomma brunnar
Volym (metrisk) Tja 1 mL