Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Tomma brunnsplattor
Produktkod. p-7139590 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Produktkod. 11557661
Brand: Thermo Scientific™ 60300319
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa tomma 96-brunnars plattor används med Thermo Scientific™ HyperSep 96-brunnars plattapplikationer.
  • HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format.
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
  • Idealisk för stora prover och överensstämmer med industristandardkonfigurationer
  • Möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, övertryck eller centrifugering.
  • De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet.
  • Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering.
  • Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning.
  • HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
Typ SPE-platta med 96 brunnar