Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) provtagningsplattor
Produktkod. 10595225 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Provtagningsplatta, 2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10595225 Provtagningsplatta, 2 mL Paket med 50
1 options
Produktkod. 10595225 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60300403
Beräknad leverans: 29-10-2026
Använda Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Provtagningsplattor med din HyperSep system.
Använda Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Provtagningsplattor med din HyperSep system.
Snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Inkorporera traditionella fastfasextraktionssorbenter i ett 96-brunnars plattformat med hjälp av HyperSep system.
  • Innovativ design av 96-brunnars plattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering
  • Brunnsplattor är anpassningsbara för att tillåta alla arrangemang av brunnar med olika sorbentkemi för samtidig bearbetning.
Beställningsinformation:
Finns i förpackningar om 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provtagningsplatta, 2 mL
För användning med (applikation) SPE Provberedning
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör
Produktlinje HyperSep
Typ Provsamlingsskylt
Volym (metrisk) 2 mL
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.