Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE-kassetter
Produktkod. 30279933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sorbent:
Blandad stark katjonbytare, polymer
HLB (Omvänd fas Polymer)
Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Typ:
SPE-patron 10 mg/1 ml
SPE-patron 30 mg/1 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sorbent Typ
30279933 Blandad stark katjonbytare, polymer SPE-patron 10 mg/1 ml
30279934 HLB (Omvänd fas Polymer) SPE-patron 30 mg/1 ml
30279930 Blandad stark katjonbytare, polymer SPE-patron 30 mg/1 ml
30279931 Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer SPE-patron 30 mg/1 ml
30279929 HLB (Omvänd fas Polymer) SPE-patron 10 mg/1 ml
30279932 Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer SPE-patron 10 mg/1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30279933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60107101MCX
Beräknad leverans: 06-11-2026
Uppnå större reproducerbarhet med renare, mer konsekventa extrakt jämfört med konventionella SPE-, fosfolipidborttagnings- och proteinutfällningsprodukter.
Öka din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE-patroner revolutionerar fastfasextraktion (SPE). Denna första fritfria SPE-produktserie möjliggör större provgenomströmning i bioanalytiska laboratorier där låga eluationsvolymer kombinerat med större reproducerbarhet, lägre felprocent och renare extrakt är nyckeln till bättre produktivitet.
HyperSep produkterna finns i ett 10 mg/1 ml patronformat. De ger mycket reproducerbara, rena och konsekventa provextrakt för bioanalys genom att använda den unika prisbelönta frittfria SPE-teknologin. Den förbättrade prestandan hos HyperSep patroner ger dig större förtroende för dina analytiska resultat och sänker driftskostnaderna – utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling.
HyperSep patroner ger oöverträffade prestandaegenskaper jämfört med konventionella produkter för SPE, borttagning av fosfolipider och proteinutfällning.
Vad HyperSep kassetter betyder för din analys
  • Högre nivåer av reproducerbarhet
  • Högre nivåer av extraktrenhet
  • Minskade lösningsmedelsbehov
  • Förtroende för resultaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Starkt jonbytesretention av svaga basföreningar. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar.
Produktlinje HyperSep
Sorbent Blandad stark katjonbytare, polymer
Typ SPE-patron 10 mg/1 ml
Kvantitet 100/pk