Description
Uppnå större reproducerbarhet med renare, mer konsekventa extrakt jämfört med konventionella SPE-, fosfolipidborttagnings- och proteinutfällningsprodukter.
Öka din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE-patroner revolutionerar fastfasextraktion (SPE). Denna första fritfria SPE-produktserie möjliggör större provgenomströmning i bioanalytiska laboratorier där låga eluationsvolymer kombinerat med större reproducerbarhet, lägre felprocent och renare extrakt är nyckeln till bättre produktivitet.
HyperSep produkterna finns i ett 10 mg/1 ml patronformat. De ger mycket reproducerbara, rena och konsekventa provextrakt för bioanalys genom att använda den unika prisbelönta frittfria SPE-teknologin. Den förbättrade prestandan hos HyperSep patroner ger dig större förtroende för dina analytiska resultat och sänker driftskostnaderna – utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling.
HyperSep patroner ger oöverträffade prestandaegenskaper jämfört med konventionella produkter för SPE, borttagning av fosfolipider och proteinutfällning.
Vad HyperSep kassetter betyder för din analys
- Högre nivåer av reproducerbarhet
- Högre nivåer av extraktrenhet Minskade lösningsmedelsbehov
- Förtroende för resultaten
Specifications
Specifications
| Sängvikt | 30 mg |
| För användning med (applikation) | Bioanalytiska tillämpningar - Hydrofob retention av neutrala föreningar med komplementär retention av polära analyter. En allsidig fas. |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HLB (Omvänd fas Polymer) |
| Typ | SPE-patron 30 mg/1 ml |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Kvantitet | 100/pk |