Beskrivning
Innovativa HyperSep™ fastfasextraktionsplattor levererar rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre eluationsvolymer—för större känslighet, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar.
Erhåll rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre eluationsvolymer med hjälp av Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionsplattor. Den förbättrade prestandan ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna—utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling. Tack vare en innovativ och unik fritfri design HyperSep levererar SPE-brunnsplåtar oöverträffad prestanda, inklusive:
- Högre nivåer av reproducerbarhet
- Lägre eluationsvolymer
- Hög extraktrenlighet
HyperSep Fastfas-extraktionsplattor uppnår utmärkta återvinningsnivåer även med låga volymer extraktionslösningsmedel, vilket resulterar i en mer koncentrerad analyt och ökad känslighet. Du sparar också extra kostnader och tid genom snabbare provtorkningstid och minskad lösningsmedelsanvändning.
- 10 mg/2 ml 96 brunnsplattformat
- Hydrofob omvänd fas (HRP), stark katjonväxlare (SCX) och stark anjonväxlare (SAX) fastyper
- HyperSep produkter finns också tillgängliga i kassettformat.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvikt | 10 mg |
| För användning med (applikation) | Bioanalytiska tillämpningar – Svag jonbytesbevarelse av starka sura föreningar. Sorbentladdning kan aktiveras eller avaktiveras. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | 96-brunnsplatta |
| Volym (metrisk) Tja | 1 mL |
| Inkluderar | 10 mg/1 ml 96-brunnsplatta |