Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct-Connect Online SPE-kolumner
Produktkod. 11584785 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sorbent:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Kvartär amin-modifierad polystyren DVB
HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB
HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB
Diameter (metrisk) Inre:
2,1 mm
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sorbent Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11584785 HyperSep Hypercarb 2,1 mm Paket med 4
10259224 HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB 2,1 mm Paket med 4
10187554 HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB 3,0 mm Paket med 4
10259134 HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB 2,1 mm Paket med 4
10783487 HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB 3,0 mm Paket med 4
10005984 HyperSep Kvartär amin-modifierad polystyren DVB 2,1 mm Paket med 4
10772147 HyperSep Kvartär amin-modifierad polystyren DVB 3,0 mm Paket med 4
10015794 HyperSep Hypercarb 3,0 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11584785 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60311501
Beräknad leverans: 25-11-2026
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med dessa direktanslutna SPE-patroner, som erbjuder snabb och enkel anslutning via en återanvändbar drop-in patronhållare.
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, använder kolumnerna populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system, kolonner och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
  • Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
  • Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct-Connect Online SPE Column erbjuder snabb och enkel anslutning med hjälp av en återanvändbar drop-in guard patronhållare.
HyperSep UNIGUARD Direct-Connect Online SPE-kassetter ansluts direkt till omkopplingsventilen, precis som en HPLC-kolonn. De finns med följande HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HyperSep Hypercarb; 2,1 mm ID
För användning med (applikation) Retention av högpolära föreningar
För användning med (utrustning) Konventionellt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Hypercarb
Typ Online Solid Phase Extraction Cartridge
Kvantitet Paket om 4
Diameter (metrisk) Inre 2,1 mm