Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct-Connect Online SPE-kolumner
Produktkod. p-4524395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sorbent:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Kvartär amin-modifierad polystyren DVB
HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB
HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3.0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10259224
Brand: Thermo Scientific™ 60311201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med dessa direktanslutna SPE-patroner, som erbjuder snabb och enkel anslutning via en återanvändbar drop-in patronhållare.
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, använder kolumnerna populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system, kolonner och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
  • Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
  • Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct-Connect Online SPE Column erbjuder snabb och enkel anslutning med hjälp av en återanvändbar drop-in guard patronhållare.
HyperSep UNIGUARD Direct-Connect Online SPE-kassetter ansluts direkt till omkopplingsventilen, precis som en HPLC-kolonn. De finns med följande HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hypersep Behåll PEP; 2,1 mm ID
För användning med (applikation) Retention av polära och opolära analyter
För användning med (utrustning) Konventionellt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB
Typ Online Solid Phase Extraction Cartridge
Kvantitet Paket om 4
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm