Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct-Connect Online SPE-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, använder kolumnerna populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system, kolonner och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
- Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
- Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct-Connect Online SPE Column erbjuder snabb och enkel anslutning med hjälp av en återanvändbar drop-in guard patronhållare.
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HyperSep Hypercarb; 3,0 mm ID |
| För användning med (applikation) | Retention av högpolära föreningar |
| För användning med (utrustning) | Konventionellt HPLC-system |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Hypercarb |
| Typ | Online Solid Phase Extraction Cartridge |
| Kvantitet | Paket om 4 |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,0 mm |