Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ universell vakuumgrenrör
Produktkod. 10641704 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SPE-kolonner och 96-brunnsplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10641704 SPE-kolonner och 96-brunnsplattor Varje
1 options
Produktkod. 10641704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104230
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd detta flexibla vakuumgrenrör kan bearbeta prover med hjälp av både extraktionskassetter för fast fas (SPE) och 96-brunnsplattor.
Bearbeta dina prover i extraktionskassetter för fast fas SPE eller 96-brunnsplattor med den flexibla Thermo Scientific™ HyperSep™ universella vakuumgrenröret. Förgreningsröret levereras med bas, vakuummätare, kolv, slang med propp och tappar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Universell vakuumgrenrör, 1 st
För användning med (applikation) SPE
För användning med (utrustning) SPE-kolonner och 96-brunnsplattor
Produktlinje HyperSep
Typ Universell vakuumgrenrör
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.