Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Well Extraction Plate and Plugs
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
24-brunns extraktionsplatta
24-positions utsugspluggar
48-brunns extraktionsplatta
48-positions utsugspluggar
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Varje
Beskrivning
Use these 24 or 48 well extraction plates and plugs with Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold. This manifold process your samples in solid phase extraction SPE cartridges or 96 well plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 48 Position Extraction Plate Plugs |
| För användning med (applikation) | SPE Sample Processing |
| För användning med (utrustning) | 48 Position Well Extraction Plates, Vacuum Manifolds |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | 48-positions utsugspluggar |