Description
Få förbättrad analys av sura läkemedel och metaboliter med dessa SPE-patroner som har både opolära och jonseparationegenskaper. Sorbenten som används i HyperSep Verify AX-patroner baseras på två funktionella grupper: omvänd fas C8 och en kvartär amin-jonbytare. Kemin är kopolymeriserad på ett styvt, renat kiselgelunderlag.
HyperSep SPE-patroner och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ Fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar och pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett spektrum av kemier och bäddvikter, är patronerna idealiska för stora prover och följer industristandardkonfigurationer, vilket möjliggör effektiv rutinbearbetning med vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
Systemet Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inkorporerar traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnsplattformat, vilket ger snabb analys utan att kompromissa med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunn utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfri uppsättning av brunnar med olika sorbentkemier för samtidig bearbetning. HyperSep-96 Produkterna finns antingen i paket om 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Spécification
Spécification
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Beskrivning | 1 g Sängvikt; 6 ml kolumnvolym |
| Sängvikt | 1000 mg |
| För användning med (applikation) | Analys av sura läkemedel och metaboliter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Omvänd fas C8/kvartär aminjonbytare |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Afficher plus |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.