Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Tallrikar
Produktkod. 13487006 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96 Fast brunnsplatta
Sängvikt:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt Förpackningsstorlek
13487006 96 Fast brunnsplatta 100 mg Varje
13477006 96 Fast brunnsplatta 25 mg Varje
13497006 96 Fast brunnsplatta 50 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13487006 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60307264
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Få förbättrad analys av missbruksdroger, inklusive grundläggande och neutrala droger, med dessa SPE-brunnsplattor som har både opolära och joniska separationsegenskaper.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX Plattor har både opolär och jonisk separationskemi för förbättrad provberedning vid analys av missbruksdroger. De används vid screening för ett stort antal läkemedelsföreningar i biologiska matriser, inklusive basiska och neutrala föreningar.
Den sorbent som används i HyperSep Kontrollera CX 96-brunnars plattor och individuella brunnar är baserad på två funktionella grupper: omvänd fas C8 och en bensensulfonsyrajonbytare. Kemin sampolymeriseras på ett styvt, renat silikagelunderlag.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientificâ„¢ HyperSepâ„¢ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientificâ„¢ HyperSep-96â„¢-systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 Fast brunnsplatta
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Analys av missbruksdroger
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvänd fas C8/bensensulfonsyrajonbytare
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 Pk.