Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Patroner
Produktkod. 12676547 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12676547 200 mg 3 ml Paket med 50
10796134 130 mg 1 ml Paket med 100
10130553 300 mg 3 ml Paket med 50
10300935 500 mg 3 ml Paket med 50
10557055 200 mg 6 ml Paket med 50
17287106 500 mg 6 ml -
10058952 500 mg 6 ml Paket med 50
10629285 1000 mg 6 ml Paket med 30
11567591 200 mg 10 ml Paket med 50
11544765 130 mg 10 ml Paket med 50
11557591 50 mg 1 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12676547 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60108777
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Få förbättrad analys av missbruksdroger, inklusive grundläggande och neutrala droger, med dessa SPE-patroner som har både opolära och joniska separationsegenskaper.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Patroner har både opolär och jonisk separationskemi för förbättrad provberedning vid analys av missbruk av droger. De används vid screening för ett stort antal läkemedelsföreningar i biologiska matriser, inklusive basiska och neutrala föreningar.
Den sorbent som används i HyperSep Kontrollera CX Patroner är baserade på två funktionella grupper: omvänd fas Thermo Scientific™ HyperSep C8 och en bensensulfonsyrajonbytare. Kemin sampolymeriseras på ett styvt, renat silikagelunderlag.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Beskrivning 200 mg Sängvikt; 3 ml kolonnvolym; 50 Pk
Sängvikt 200 mg
För användning med (applikation) Analys av missbruksdroger
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvänd fas C8/bensensulfonsyrajonbytare
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Paket om 50
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.