Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX HPLC-kolonner
Produktkod. 10776893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10776893 250 mm 4.6 mm Varje
10548805 50 mm 2.1 mm Varje
10767883 150 mm 4.6 mm Varje
10458384 250 mm 3 mm Varje
10522065 10 mm 4 mm Paket med 4
10649675 10 mm 3 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10776893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34105254630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för vattenhaltiga och låga pH mobila faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns är mycket stabila kiseldioxidbaserade, kvartära aminstarka anjonbytarkolonner.
Designad för vattenhaltiga och låga pH mobila faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns är mycket stabila kiseldioxidbaserade, kvartära aminstarka anjonbytarkolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser har globalt erkännande som en industristandard inom HPLC, vilket ger ett effektivt analysverktyg. Introducerades 1976, Hypersil faserna är väletablerade och refereras till i många HPLC-metoder över hela världen. Thermo Fisher Scientific är den enda tillverkaren av Hypersil kiseldioxid och bundna faser.
  • Hög stabilitet mot vattenhaltiga och låga pH mobila faser
  • Lämplig för analys av mindre organiska molekyler inklusive nukleotider och organiska syror
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L14
Stationär fas Kvartär amin
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Jonbyte
Endcapped Ja
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.