Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523117 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10548805
Brand: Thermo Scientific™ 34105052130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för vattenhaltiga och låga pH mobila faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns är mycket stabila kiseldioxidbaserade, kvartära aminstarka anjonbytarkolonner.
Designad för vattenhaltiga och låga pH mobila faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns är mycket stabila kiseldioxidbaserade, kvartära aminstarka anjonbytarkolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser har globalt erkännande som en industristandard inom HPLC, vilket ger ett effektivt analysverktyg. Introducerades 1976, Hypersil faserna är väletablerade och refereras till i många HPLC-metoder över hela världen. Thermo Fisher Scientific är den enda tillverkaren av Hypersil kiseldioxid och bundna faser.
  • High stability to aqueous and low pH mobile phases
  • Suited to the analysis of smaller organic molecules including nucleotides and organic acids
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L14
Stationär fas Quaternary Amine
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Ion Exchange
Endcapped Yes
Fas Ion Exchange
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.