Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino (NH2) Blandad HPLC-kolonn, 5μ m, 4 mm x 300 mm
Produktkod. 11507491 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11507491
Brand: Thermo Scientific™ 30705304030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 1,90%; Porstorlek: 120Å ; Kolumnfas: Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Finns i förpackningar om 4
  • Funktioner hos APS-2 Solid Phase
  • Extra känslighet för sockerarter
  • Kan användas i tre lägen: omvänd fas, normal fas, svagt anjonbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2,5 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 1.9%
Kolumntyp Blandat läge
Fas Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC