Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC-kolonner
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner.
Brand: Thermo Scientific™ 30705-104630
Beskrivning
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Amino Columns som alternativ.
- In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
- Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifikationer
Analytical Column | |
100 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
4.6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil Classical | |
2% | |
No | |
Analytical Column |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.