Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC-kolonner
Produktkod. 10405923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10405923
Brand: Thermo Scientific™ 30703154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner.
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Amino Columns som alternativ.
  • I omvänd fasläge, Hypersil APS-2-kolonner är utmärkta för kolhydratanalys: extra känslighet för sockerarter
  • Alternativ selektivitet till kiseldioxid när den används i normal fas
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med IC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 2%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Nej
Fas Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.