Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner.
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Amino Columns som alternativ.
- I omvänd fasläge, Hypersil APS-2-kolonner är utmärkta för kolhydratanalys: extra känslighet för sockerarter
- Alternativ selektivitet till kiseldioxid när den används i normal fas
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Spezifikation
Spezifikation
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | IC |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.