Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC-kolonner
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner.
Brand: Thermo Scientific™ 30705-103030
Beskrivning
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Amino Columns som alternativ.
- I omvänd fasläge, Hypersil APS-2-kolonner är utmärkta för kolhydratanalys: extra känslighet för sockerarter
- Alternativ selektivitet till kiseldioxid när den används i normal fas
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Analytisk kolonn | |
100 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid | |
Blandat läge | |
Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 till 8 | |
170 m² /g | |
L8 | |
Hypersil klassisk | |
2% | |
Nej | |
Analytisk kolonn |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.