Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2 HPLC-kolonner.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Aminopelare som alternativ.
- I omvänd fasläge, Hypersil APS-2-kolonner är utmärkta för kolhydratanalys: extra känslighet för sockerarter
- Alternativ selektivitet till kiseldioxid när den används i normal fas
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | IC |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2,5 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L8 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.