Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Kolumn, 5um
Produktkod. 11583051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11583051
Brand: Thermo Scientific™ 28105304630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en robust kolumn för allmänna ändamål att använda i ett brett spektrum av applikationer, välj Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner.
  • Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
  • Exceptionell reproducerbarhet
  • Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas