Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Product Code. 10494435 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
2,4 μ m
2,4 μm
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Preparativ kolonn, standard
Skyddskassett, 4 st.
Unit Size:
Paket med 4
Varje
49 product options available for selection
Product selection table with 49 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat Unit Size
10494435 250 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10662674 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10670136 50 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
16308586 250 mm 10 mm 5 μm Preparativ kolonn, standard -
10079192 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10067244 50 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10203423 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10488004 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10610156 100 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10110513 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10389543 125 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11593041 125 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10097544 125 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10217423 125 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10484983 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10616185 150 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10403475 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10283703 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10438964 200 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10503425 250 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10468054 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10344413 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10734414 10 mm 3 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10350885 150 mm 4.6 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
10340885 150 mm 2.1 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
10075964 100 mm 4.6 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
10066694 100 mm 2.1 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
10279864 50 mm 4.6 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
10621416 50 mm 2.1 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
10100943 10 mm 4 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10764047 10 mm 3 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10601144 10 mm 2.1 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10424983 10 mm 4 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10455733 10 mm 2.1 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
11969098 10 mm 4 mm 2,4 μ m Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
11919098 10 mm 2.1 mm 2,4 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10203183 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10027314 150 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10558025 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10099332 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10374183 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10723657 100 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10666604 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10243703 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10563225 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10478754 50 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10495163 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10511695 30 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10269864 30 mm 4.6 mm 2,4 μ m Analytisk kolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
49 options
Product Code. 10494435 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 28105253030
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använd som en robust kolonn allmänt bruk för ett brett spektrum av tillämpningar i QC/QA-labb.
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner för en robust kolonn för allmänt bruk som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Den basdeaktiverade kiseldioxiden är byggd på den berömda Hypersil-kiselstrukturen och är ett av de mest populära packningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
  • Original Hypersil-kolonner från tillverkaren
  • Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
  • Exceptionell reproducerbarhet
  • Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil BDS
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.