Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner för en robust kolonn för allmänt bruk som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Den basdeaktiverade kiseldioxiden är byggd på den berömda Hypersil-kiselstrukturen och är ett av de mest populära packningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Original Hypersil-kolonner från tillverkaren
- Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
- Exceptionell reproducerbarhet
- Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.