Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Produktkod. p-4523225 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10662674 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10079192 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10203423 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10110513 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11593041 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10217423 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10484983 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10283703 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10438964 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10503425 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10344413 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10340885 | 150 mm | 2.1 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10075964 | 100 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10066694 | 100 mm | 2.1 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10279864 | 50 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10621416 | 50 mm | 2.1 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10601144 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μ m | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Paket med 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10099332 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10374183 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10243703 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10563225 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10495163 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10511695 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10269864 | 30 mm | 4.6 mm | 2,4 μ m | Analytisk kolonn | Varje |
Beskrivning
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner för en robust kolonn för allmänt bruk som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Den basdeaktiverade kiseldioxiden är byggd på den berömda Hypersil-kiselstrukturen och är ett av de mest populära packningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Original Hypersil-kolonner från tillverkaren
- Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
- Exceptionell reproducerbarhet
- Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil BDS |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid |
| Kolbelastning | 11% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.