Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Kolumn, 3 μm
Produktkod. 10558775 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10558775
Brand: Thermo Scientific™ 28203103030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en högkvalitativ, basdeaktiverad, helt ändkapslad fas med liknande selektivitet som C18 men något mindre retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonner.
  • Bekvämlighet, kostnadseffektivitet och effektivt skydd.
  • 10 mm-design ger maximal skyddseffekt med minimal retentionspåverkan
  • Färdig Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas