Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Kolumn, 3 μm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bekvämlighet, kostnadseffektivitet och effektivt skydd.
- 10 mm-design ger maximal skyddseffekt med minimal retentionspåverkan
- Färdig Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |