Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonn
Produktkod. 11503071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
125 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11503071
Brand: Thermo Scientific™ 28205204630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en högkvalitativ, basdeaktiverad, helt ändkapslad fas med liknande selektivitet som C18 men något mindre retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonner.
  • Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
  • Exceptionell reproducerbarhet
  • Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas