Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonn
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
125 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
- Exceptionell reproducerbarhet
- Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |