Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 10354653 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2.4 μm
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10354653
Brand: Thermo Scientific™ 28205014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en robust kolumn för allmänt bruk för QC/QA-applikationer. De är av hög kvalitet, basinaktiverade, helt slutkapslade, har liknande C18-selektivitet men något mindre retentionskraftiga.
För en högkvalitativ, basdeaktiverad, helt ändkapslad fas med liknande selektivitet som C18 men något mindre retention, använd Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC-kolonner. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 kolumner som alternativ.
Bekvämlighet, kostnadseffektivitet och effektivt skydd.
  • 10 mm-design ger maximal skyddseffekt med minimal retentionspåverkan
  • Passar Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hypersil BDS
Förpackningsmaterial Basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt