Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 10364653 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
10364653 250 mm 4.6 mm 5 μm -
10672854 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10448184 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10394173 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10110593 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10582255 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10354223 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10680136 100 mm 4 mm 3 μm Varje
10763016 150 mm 4 mm 5 μm Varje
11583061 125 mm 4 mm 5 μm Varje
10786153 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10476664 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10354653 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10662854 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
10099132 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10332675 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10533215 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10078942 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10600364 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10512065 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10747883 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
10610764 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10584285 150 mm 4.6 mm 2,4 μm Varje
10457514 150 mm 2.1 mm 2,4 μm Varje
10137604 100 mm 4.6 mm 2,4 μm Varje
10239914 100 mm 2.1 mm 2,4 μm Varje
10343105 50 mm 2.1 mm 2,4 μm Varje
11969108 10 mm 4 mm 2,4 μm Paket med 4
11919108 10 mm 2.1 mm 2,4 μm Paket med 4
10100883 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10364653 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28205254630
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd som en robust kolumn för allmänt bruk för QC/QA-applikationer. De är av hög kvalitet, basinaktiverade, helt slutkapslade, har liknande C18-selektivitet men något mindre retentionskraftiga.
För en högkvalitativ, basdeaktiverad, helt ändkapslad fas med liknande selektivitet som C18 men något mindre retention, använd Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC-kolonner. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 kolumner som alternativ.
  • Utmärkt val för syror, baser och neutrala föreningar
  • Mindre retentiv än C18 för snabbare analyser
  • Robusta pelare med lång pelarlivslängd
  • Mycket tillförlitlig för rutinanalyser
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1,5 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hypersil BDS
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.