Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano (CN) Blandat läge HPLC kolumn, 5μ m, 4 mm x 300 mm
Produktkod. 11553071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11553071
Brand: Thermo Scientific™ 28805304030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 4%; Porstorlek: 130Å ; Kolumnfas: Normal och omvänd fas
  • I omvänd fas erbjuder de olika selektivitet jämfört med C18- eller C8-faser
  • I normal fas är de mindre retentiva än kiseldioxidkolonner
  • Pålitliga cyanopelare med lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Förpackningsmaterial Basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Blandat läge
Fas Normal och omvänd fas