Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Phenyl (Ph) omvänd fas HPLC-kolonn, 5μ m, 4 mm x 300 mm
Produktkod. 11593071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11593071
Brand: Thermo Scientific™ 28905304030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 5%; Porstorlek: 130Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
  • Högkvalitativa, basinaktiverade kolumner
  • Unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar
  • Tillverkad under ISO 9001:2000 villkor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Förpackningsmaterial Basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas