Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS HPLC-kolonner
Använd som en robust kolonn för allmänt bruk med aromatisk selektivitet för QC/QA-labb.
Brand: Thermo Scientific™ 28905-014001
Beskrivning
Som en basdeaktiverad kolonn med unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar kan du använda Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS LC-kolonner som en alternativ selektivitet till C18- eller C8-faser. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner som ett alternativ.
Convenience, economy and effective protection.- 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Specifikationer
Guard Cartridge, 4 Pk. | |
10 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Phenyl (Ph) | |
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
4 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil BDS | |
5% | |
Yes |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.