Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS HPLC-kolonner
Använd som en robust kolonn för allmänt bruk med aromatisk selektivitet för QC/QA-labb.
Brand:  Thermo Scientific™ 28903-012101
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10354373
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Som en basdeaktiverad kolonn med unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar kan du använda Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS LC-kolonner som en alternativ selektivitet till C18- eller C8-faser. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner som ett alternativ.
Convenience, economy and effective protection.
  • 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Guard Cartridge, 4 Pk.
10 mm
3 μm
130 Å
60°C
Phenyl (Ph)
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
2.1 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L11
Hypersil BDS
5%
Yes
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Se tillbehörsprodukter
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS HPLC-kolonner >
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.