Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS HPLC-kolonner
Produktkod. 10511885 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
10511885 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10384183 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10261095 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10374563 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10263233 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10101083 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10689983 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10283553 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10354373 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10511885 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28903154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en robust kolonn för allmänt bruk med aromatisk selektivitet för QC/QA-labb.
Som en basdeaktiverad kolonn med unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar kan du använda Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl-BDS LC-kolonner som en alternativ selektivitet till C18- eller C8-faser. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner som ett alternativ.
  • Högkvalitativa, basinaktiverade kolumner
  • Unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar
  • Tillverkad under ISO 9001:2000 villkor
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Produktlinje Hypersil BDS
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.