Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Kirala HPLC-kolonner
Produktkod. 16383157 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Stationär fas:
Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat)
Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat)
Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa
Förpackningsstorlek:
Varje
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Stationär fas unitSize
16383157 250 mm 4.6 mm 3 μm - -
16343117 50 mm 4.6 mm 3 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) Varje
16333157 100 mm 4.6 mm 10 μm - -
16353117 100 mm 4.6 mm 3 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) Varje
16343157 150 mm 4.6 mm 10 μm - -
16363117 150 mm 4.6 mm 3 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16353157 250 mm 4.6 mm 10 μm - -
16373117 250 mm 4.6 mm 3 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) Varje
16363157 100 mm 4.6 mm 3 μm - -
16383117 100 mm 4.6 mm 5 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16373157 150 mm 4.6 mm 3 μm - -
16393117 150 mm 4.6 mm 5 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) Varje
16303127 250 mm 4.6 mm 5 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16393157 100 mm 4.6 mm 5 μm - -
16313127 250 mm 10 mm 5 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16303167 150 mm 4.6 mm 5 μm - Varje
16323127 250 mm 20 mm 5 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16313167 250 mm 4.6 mm 5 μm - -
16333127 100 mm 4.6 mm 10 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16343127 150 mm 4.6 mm 10 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16353127 250 mm 4.6 mm 10 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16363127 250 mm 10 mm 10 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16373127 250 mm 20 mm 10 μm Cellulosa-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16383127 50 mm 4.6 mm 3 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16393127 100 mm 4.6 mm 3 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16303137 150 mm 4.6 mm 3 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16313137 250 mm 4.6 mm 3 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) Varje
16323137 100 mm 4.6 mm 5 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16333137 150 mm 4.6 mm 5 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16343137 250 mm 4.6 mm 5 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16353137 250 mm 10 mm 5 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16363137 250 mm 20 mm 5 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16373137 100 mm 4.6 mm 10 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16383137 150 mm 4.6 mm 10 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) Varje
16393137 250 mm 4.6 mm 10 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16303147 250 mm 10 mm 10 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16313147 250 mm 20 mm 10 μm Amylos-tris-(3,5-dimetylfenylkarbamat) -
16323147 100 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16333147 150 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa Varje
16343147 250 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16353147 100 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16363147 150 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16373147 250 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16383147 250 mm 10 mm 5 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16393147 100 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16303157 150 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16313157 250 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
16323157 250 mm 10 mm 10 μm Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosa -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Produktkod. 16383157 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ChiralKIT3UM250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lös upp enantiomerer med Hypersil Chirala HPLC-kolonner i normalfasläge för säker rening av din målförening.
Separera ett brett spektrum av enantiomerer med Thermo Scientific™ Hypersil™ Chirala HPLC-kolonner, designade för separationer av neutrala, sura och basiska racemater i normal fas. Dessa kirala kolonner kan hjälpa till att säkerställa att dina reningsbehov tillgodoses genom att lösa racemiska blandningar och potentiella föroreningar så att du kan vara säker på renheten hos din målförening. För att maximera screeningseffektiviteten kan dessa kolumner beställas i kit som innehåller en kolumn i var och en av våra kirala faser. Alla kolumner är tillgängliga i analytisk och preparativ skala.
Separata enantiomerer
Hypersil Chiral JT
  • Bästa utgångspunkten för metodutveckling.
  • Kemi: Tris-(4-metylbensoyl)-cellulosamodifierad kiseldioxid.
  • USP L80.
Hypersil Chiral AT
  • Högsta generaliteten av alla kirala faser.
  • Ingen aromatisk ring behövs.
  • Ingen inversion av elueringsordningen möjlig.
  • Kemi: Amylos tris-3,5-dimetylfenylkarbamat modifierad kiseldioxid.
  • USP L51.
Hypersil Chiral OT
  • Mycket mångsidiga kirala faser.
  • Ingen aromatisk ring behövs.
  • Ingen inversion av elueringsordningen möjlig.
  • Kemi: Cellulosa tris-(3,5-dimetylfenyl-karbamat) modifierad kiseldioxid.
  • USP L40.
Chirala kolumnsatser
  • Innehåller tre kolumner, en av varje Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT , och Hypersil Chiral OT.
HPLC Column Hardware Options - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
Kundspecifika beställningar
  • Det finns många andra kirala stationära faser (CSP) tillgängliga från Thermo Scientific inklusive immobiliserade faser av borsttyp. Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och vill erhålla i förberedande skala eller vill diskutera en specifik fas som inte är listad ovan, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolumn och analytisk kolumn, standard
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3700 psi (255 bar)
Partikelstorlek 3 μm
Porstorlek 1000Å
Ytarea 30 m² /g
Temperatur Rumstemperatur
USP typ L40, L51, L80
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös kiseldioxid
Kolumntyp Kiral selektivitet
Endcapped Nej
Fas Kiral selektivitet