Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10243753 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10243753 250 mm 4.6 mm Varje
10038334 150 mm 4.6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10243753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31805254630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa cyanokolonner när du behöver annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjebundna faser i omvänd fas.
När du behöver annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjebundna faser i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Hypersil GOLD™ CN-kolumner som ett alternativ.
  • En cyanopropylfas för både normal och omvänd fas HPLC
  • Snabbare mobilfasjämvikt jämfört med kiseldioxid i normalfas
  • Deaktiveras inte av spår av vatten i normal fas
  • När det används som ett omvändfasmaterial kompletterar cyanoselektiviteten de alkylkedjebundna faserna, men med lägre hydrofobicitet
  • Ett av de minst kvarhållande av omvändfasmaterial och därför användbart för att separera polära föreningar
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Ja
Fas Normal och omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.