Beskrivning
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Hypersil GOLD™ CN-kolumner som ett alternativ.
- Snabbare mobilfasjämvikt jämfört med kiseldioxid i normalfas
- Deaktiveras inte av spår av vatten i normal fas
- Ett av de minst kvarhållande av omvändfasmaterial och därför användbart för att separera polära föreningar
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information. Observera det Hypersil CPS- och CPS-2-kolonner levereras i isooktan:etanol. För applikationer med omvänd fas, spola med etanol eller 2-propanol före användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L10 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.