Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10120643 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10120643
Brand: Thermo Scientific™ 30805014001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner.
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Hypersil GOLD™ CN-kolumner som ett alternativ.
  • More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
  • Not deactivated by traces of water in normal phase
  • One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information. Please note that Hypersil CPS and CPS-2 columns are shipped in isooctane:ethanol. For reversed-phase applications, flush with ethanol or 2-propanol prior to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Guard Cartridge, 4 Pk.
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Silica
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Mixed Mode
Endcapped No
Fas Normal and Reversed Phase
Typ Guard Cartridge, 4 Pk.
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.