Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 11597491 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11597491 200 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10069232 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10027694 250 mm 4 mm 5 μm Varje
11577491 125 mm 4 mm 5 μm Varje
10502265 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10120643 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10088942 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11517501 300 mm 4.6 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11597491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30805204630
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner.
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Hypersil GOLD™ CN-kolumner som ett alternativ.
  • Snabbare mobilfasjämvikt jämfört med kiseldioxid i normalfas
  • Deaktiveras inte av spår av vatten i normal fas
  • Ett av de minst kvarhållande av omvändfasmaterial och därför användbart för att separera polära föreningar
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information. Observera det Hypersil CPS- och CPS-2-kolonner levereras i isooktan:etanol. För applikationer med omvänd fas, spola med etanol eller 2-propanol före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 200 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Nej
Fas Normal och omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.