Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 125 mm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
- Not deactivated by traces of water in normal phase
- One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| USP typ | L10 |
| Stationär fas | Cyano (CN) |
| Förpackningsmaterial | Silica |
| Visa mer |